Fontos dokumentumok
B8684
Bambuterol hydrochloride
>98% (HPLC), powder
Szinonimák:
Dimethylcarbmic acid 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene ester
Teszt
>98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
off-white
oldhatóság
H2O: soluble ~33 mg/mL
kezdeményező
AstraZeneca
SMILES string
Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBARATORRVNNQM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience