Fontos dokumentumok
B4560
6-Bnz-cAMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N6-Benzoyladenosine-3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
kiszerelés
vial of 10 μmol
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: freely soluble
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34
InChI
1S/C17H16N5O7P.Na/c23-12-13-10(6-27-30(25,26)29-13)28-17(12)22-8-20-11-14(18-7-19-15(11)22)21-16(24)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,7-8,10,12-13,17,23H,6H2,(H,25,26)(H,18,19,21,24);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPYGSKQRPXISIB-FKVBDRBCSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?