Fontos dokumentumok
66872-U
Empore™ Extraction Disk solid phase extraction (SPE) Cartridge
matrix active group C18-SD, volume 3 mL, pk of 50
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Empore™ Extraction Disk Cartridge, matrix active group C18-SD, volume 3 mL, pk of 50
material
polypropylene filter (graded density pre-filter)
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pk of 50
gyártó/kereskedő neve
CDS Analytical 98-0604-0198-5
a címkézés mértéke
18% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
ágy belső átmérő
7 mm
membránvastagság
0.75 mm
térfogat
3 mL
mátrix aktív csoport
C18-SD
részecskeméret
50 μm
pórusméret
60 Å pore size
Related Categories
Általános leírás
Layed above the SPE membrane is a polypropylene pre-filter to prevent particulates from reaching the underlying membrane. The dense particle packing and uniform distribution within the Empore membane offers outsanding extraction efficiency and reproducibility.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Tulajdonságok és előnyök
- Reduced sample and elution volumes
- Reduced time for eluate evaporation
- Increase sampling throughput
- Eliminate channeling effects
- High and reproducible recoveries
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)