Fontos dokumentumok
B3931
Bisindolylmaleimide X hydrochloride
≥90%, solid
Szinonimák:
Ro 31-8425
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c4CC(CN)CCn4c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C26H24N4O2.ClH/c1-29-14-18(16-6-2-4-8-19(16)29)23-24(26(32)28-25(23)31)22-17-7-3-5-9-20(17)30-11-10-15(13-27)12-21(22)30;/h2-9,14-15H,10-13,27H2,1H3,(H,28,31,32);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMBOYWXMTUUYGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in chemotaxis assays
- to inhibit protein kinase C and to study its effects on the expression of EGR1, NAB2, ZEBRA, and Rta
- in the culture to study its effects on the expression of the kinase-insert domain-containing receptor (KDR)-B1, protein kinase Cθ (PKCθ)-M1a or Abl-HTa and on cell yield in baculovirus (BV)-infected insect cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)