Fontos dokumentumok
B8660
BICINE
BioXtra, ≥99% (titration)
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: <0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Abszorpció
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.