Fontos dokumentumok
A7155
p-Aminobenzamidine–Agarose
saline suspension
Szinonimák:
p-ABA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
saline suspension
Minőségi szint
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
amino to carboxyl of spacer
mátrix távtartó
7 atoms
kapacitás
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)