Fontos dokumentumok
SAB5600187
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG4-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM120, purified immunoglobulin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
konjugátum:
biotin conjugate
application:
IF
IHC
klón:
RM120, monoclonal
recombinant monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
immunofluorescence: 1-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1-10 μg/mL
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM120, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1-10 μg/mL
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
This antibody reacts to the heavy chain of human IgG4. No cross reactivity with human IgG1, IgG2, IgG3, IgM, IgA, IgD, IgE, mouse IgG, rat IgG, or goat IgG.
Immunogén
Peptide corresponding to the hinge region of Human IgG4
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)