Fontos dokumentumok
B1189
Sigma-Aldrich
β-Casomorphin 1-7 human
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
form
lyophilized solid
Minőségi szint
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3