Fontos dokumentumok
AV13040
Sigma-Aldrich
Anti-GRIK4 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-Glutamate receptor, ionotropic, kainate 4
Méret kiválasztása
100 μL
98 250,00 Ft
98 250,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
98 250,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
98 250,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
107 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rabbit, dog, pig, rat
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIK4(2900)
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GRIK4
Alkalmazás
Anti-GRIK4 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1 μg/ml.
Biokémiai/fiziológiai hatások
GRIK4 or glutamate receptor 4 receptor subunit modulates the synaptic transmission and cellular excitability in the brain. Mutations in GRIK4 gene have been associated with major psychiatric disorders such as schizophrenia and bipolar disorder.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: RAPERLGKAKVEVDIFELLRDSEYETAETMCQILPKGVVAVLGPSSSPAS
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Justin S Catches et al.
Behavioural brain research, 228(2), 406-414 (2011-12-29)
There is a clear link between dysregulation of glutamatergic signaling and mood disorders. Genetic variants in the glutamate receptor gene GRIK4, which encodes the kainate receptor subunit GluK4, alter the susceptibility for depression, bipolar disorder and schizophrenia. Here we demonstrate
Sonja Horstmann et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 35(3), 727-740 (2009-11-20)
Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in the FKBP5, GRIK4, and HTR2A genes have been shown to be associated with response to citalopram treatment in the STAR(*)D sample, but only associations with FKBP5 have so far been tested in the Munich Antidepressant Response