Fontos dokumentumok
SAE0102
Antithrombin III human
recombinant,carrier-free,expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
AT-III, AT3, AT3D, ATIII, ATIII-R2, Factor Xa inhibitor, Heparin cofactor, SERPINC1, Serpin family C member1, Serpin-C1, THPH7
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
minőség
IC50 ≤ 5 nM antithrombin III
szennyeződések
≤1.0 EU/μg (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2