Fontos dokumentumok
A2050
Avidin–FITC from egg white
buffered aqueous solution
Szinonimák:
Avidin–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
FITC conjugate
Minőségi szint
form
buffered aqueous solution
a címkézés mértéke
3-5.5 mol fluorochrome per mol protein
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL
indirect immunofluorescence: 1:200
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
chicken ... AVD(396260)
Általános leírás
Alkalmazás
- flow cytometry
- double immunostaining
- double immunofluorescence
- immunnohistochemistry
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg