Fontos dokumentumok
A1501
N-Acetyl-D-methionine
~99%, suitable for ligand binding assays
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Acetyl-D-methionine, ~99%
Teszt
~99%
Minőségi szint
form
powder or crystals
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
mp
102.3-103.6 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSCC[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUYPXLNMDZIRQH-ZCFIWIBFSA-N
WGK
WGK 3