Fontos dokumentumok
M8644
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Goat anti-mouse IgM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunoglobulin M (IgM) antibodies appear early in the course of infections. IgM antibodies are responsible for agglutination of red blood cells in mis-matched blood transfusions. The level of IgM may vary with the status of disease or infection.
Egyediség
Alkalmazás
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1