Fontos dokumentumok
SMB00969
(E)-10-Hydroxy amitriptyline
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Amitriptyline metabolite, (±)-E-10-hydroxylated-, Amitriptyline, (±)-(E)-5-[3-(Dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHWBJXOKAFHZAI-SFQUDFHCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)