A7785
Apolipoprotein C-I from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
average mol wt 6.6 kDa
technika/technikák
inhibition assay: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APOC1(341)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.