Fontos dokumentumok
A7910
Apolipoprotein C-II from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
powder
molekulatömeg
average mol wt 8.8 kDa
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APOC2(344)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.