172050
Anacardic Acid
The Anacardic Acid, also referenced under CAS 16611-84-0, modulates the biological activity of Anacardic. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
Anacardic Acid, AA, 2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic Acid, 6-Pentadecylsalicylic Acid, Aurora Kinase A Activator, Histone Acetyltransferase Inhibitor III, SUMOylation Inhibitor II, HAT Inhibitor III, p300/CBP Inhibitor III, PCAF Inhibitor I
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1c(c(ccc1)CCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
HAT
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kishore, A.H. 2008. J. Med. Chem.51, 792.
Balasubramanyam, K., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 19134.
Paramashivappa, R., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 7709.
WGK
WGK 3