Fontos dokumentumok
SAB3700168
Sigma-Aldrich
Anti-Horse IgG (H+L)-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
horse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Horse IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Rabbit Serum, Horse IgG and Horse Serum..
Immunogen
Horse IgG whole molecule
Fizikai tulajdonságok
Antibody format: IgG
Fizikai forma
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Feloldás
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3