Fontos dokumentumok
A6262
O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Szinonimák:
O-acetyl-L-serine hydrochloride (1:1)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.0% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)OCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9;/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGQOSZSPKMBSRW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3