Fontos dokumentumok
P5994
Phosphatase substrate
40 mg tablets
Szinonimák:
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
tablet
koncentráció
36-44 mg/tablet
szennyeződések
p-nitrophenol, essentially free
oldhatóság
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.