Merck
PHL83438
Trichodesmine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H27NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.41
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H27NO6/c1-10(2)13-15(20)25-12-6-8-19-7-5-11(14(12)19)9-24-16(21)18(4,23)17(13,3)22/h5,10,12-14,22-23H,6-9H2,1-4H3/t12-,13+,14-,17-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOODLZHDDSGRKL-FOOXYVKASA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analízis megjegyzés
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Liver,Nervous system,Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)