SAB3700280
Anti-goat IgG (H+L) antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
donkey
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
goat
koncentráció
2.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Fizikai tulajdonságok