Fontos dokumentumok
T2780
Monoclonal Anti-Tropomyosin antibody produced in mouse
clone TM311, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Tropomyosin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TM311, monoclonal
molekulatömeg
antigen 36-39 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
pig, chicken, bovine, rabbit, mouse, hamster, rat, human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable using human tissue and chicken gizzard extracts
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... TPM1(281544)
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
mouse ... Tpm1(22003)
rat ... Tpm1(24851)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- in immunofluorescent labelling
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg