SRP4596
IFN-alpha 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
IFN-α 1, IFNA1, Interferon-α
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
1x10^8 units/mg
molekulatömeg
~19.3 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IFNA1(3439)
Általános leírás
Alkalmazás
- to treat Vero and breast cancer (MDA-MB-231) cells in interferon assay before viral infection
- as a ligand to vaccinia virus B18R protein in analytical size exclusion chromatography
- to treat chikungunya infected human embryonic kidney cell line (HEK293T) to test its effect on Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) phosphorylation
- as recombinant interferon to treat lung fibroblast cell line (IMR90) to monitor histone chaperone (HIRA) response
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)