Fontos dokumentumok
A4605
Anti-iASPP antibody, Mouse monoclonal
clone LXO49.3, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Inhibitory Member of the Apoptosis-stimulating Protein of p53 Family, Anti-RAI, Anti-Rel-associated Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LXO49.3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~100 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma (U-2-OS)
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPP1R13L(10848)
mouse ... Ppp1r13l(333654)
Általános leírás
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?