Fontos dokumentumok
D133000
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
96%
Szinonimák:
(3,4-Dimethoxyphenyl)methanol, Veratryl alcohol
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
sűrűség
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CO)cc1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?