Fontos dokumentumok
861065
Azure II
powder
Szinonimák:
3-Chloro-6-hydroxy-2-Pyridinecarboxylic acid, Azur II
About This Item
Javasolt termékek
leírás
mixture of Azure B and Methylene Blue in equal amounts.
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
water: soluble
λmax
657 nm
ε (extinkciós együttható)
≥1500 at 652-658 nm in water at 0.003 g/L
≥400 at 243-249 nm in water at 0.003 g/L
≥800 at 288-294 nm in water at 0.003 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](\C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](\C)C
InChI
1S/C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;/h5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H/q+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOWZJZJLXUQHGF-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?