MABN2280
Anti-FMR1polyG Antibody, clone 8FM-2F7
ascites fluid, clone 8FM-2F7, from mouse
Szinonimák:
Synaptic functional regulator FMR1, Fragile X mental retardation protein 1, FMRP, Protein FMR-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8FM-2F7, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FMR1(2332)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected FMR1polyG in Immunohistochemistry applications (Buijsen, R.A., et. al. (2014). Acta Neuropathol Commun. 2:162; Sellier, C., et. al. (2017). Neuron. 93(2):331-347).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FMR1polyG in Western Blotting applications (Sellier, C., et. al. (2017). Neuron. 93(2):331-347).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected FMR1polyG in human cerebral cortex and human testis tissues.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected FMR1polyG in Immunofluorescence applications (Buijsen, R.A., et. al. (2014). Acta Neuropathol Commun. 2:162; Sellier, C., et. al. (2017). Neuron. 93(2):331-347).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FMR1polyG in HEK293 cell lysates expressing FMR1polyG.