253300
Deltamethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin. Causes an increase in neurotransmitter release at synapses, and increases intrasynaptosomal Ca2+ levels.
Szinonimák:
Deltamethrin, (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl(1R)- cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 15 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
protein phosphatase 2B
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Enan, E., and Matsumura, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 703.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup