Fontos dokumentumok
A2612
Asiatic acid
≥98% (HPLC), from Centella asiatica
Szinonimák:
2α,23-Dihydroxyursolic acid, Dammarolic acid, NSC 166063
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Centella asiatica
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
mp
325-330 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
Alkalmazás
- Anticancer agents
- Glycogen phosphorylase inhibitors
- Hepatoprotectants
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)