90326
TOC standard
25 mg/L±2 mg/L
Szinonimák:
Total Organic Carbon Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
25 mg/L±2 mg/L
technika/technikák
TOC: suitable
alkalmasság
in accordance for application
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
TOC standard can be used in the analysis of degradation by-products of acetaminophen (ACE) solution during electro-Fenton (EF) oxidation performed on carbon felt.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?