Fontos dokumentumok
G211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H60N7O10P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
913.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.51
Teszt
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Minőségi szint
λ
conforms (UV/VIS Identity)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)