Fontos dokumentumok
A1057
L-Aspartic acid β-(7-amido-4-methylcoumarin)
≥98%, suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
L-Aspartic acid β-(4-methyl-7-coumarinylamide), L-Aspartic acid 4-(4-methyl-7-coumarinylamide)
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Aspartic acid β-(7-amido-4-methylcoumarin), fluorescent amino acid
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C14H14N2O5/c1-7-4-13(18)21-11-5-8(2-3-9(7)11)16-12(17)6-10(15)14(19)20/h2-5,10H,6,15H2,1H3,(H,16,17)(H,19,20)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARZPQBJTLVVDNP-JTQLQIEISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3