Fontos dokumentumok
D0125
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt
≥98% (TLC), suitable for protein expression
Szinonimák:
N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]- L-alanine cyclohexylammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt, fluorescent amino acid
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
protein expression: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4S.C6H13N/c1-10(15(18)19)16-22(20,21)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)17(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,16H,1-3H3,(H,18,19);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZUBQNQWSOLSJH-PPHPATTJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?