SRP4693
Apolipoprotein A−I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
APOA1, Apo-AI, Apolipoprotein A-I, C117399, MGC117399
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
~28 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ApoA1(335)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)