Fontos dokumentumok
93615
Trypsin from porcine pancreas
~1500 U/mg
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
~1500 U/mg
molekulatömeg
23.8 kDa
idegen aktivitás
chymotrypsin ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1