Merck
T9060
Sigma-Aldrich
BlueView Nucleic Acid Stain
in 10× TBE buffer, powder blend
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
grade
for molecular biology
Forma
powder blend
érzékelési érzékenység mérési tartománya
<250 ng/band
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
BlueView is a quick, safe alternative to ethidium bromide staining for nucleic acid electrophoresis. BlueView can be used directly as the running buffer and in the gel for instant staining of the bands of nucleic acids during electrophoresis, visible in ambient light. Bands can be excised from the gel without the use of UV which can cause nicking. BlueView stained bands can be used for PCR, ligation, labeling, restriction digestion, and Southern blotting.
Feloldás
Reconstitution with water produces a 10× stock solution of the BlueView stain in 10× TAE or TBE buffer. The bottles are large enough to contain the concentrate. Dilute the 10× stock solution to the desired concentration before use. Concentrations of TBE and TAE between 0.5 and 1× are commonly used for nucleic acid electrophoresis. A 20-fold dilution of the stock solution is recommended for low background staining and optimum signal to noise.
Jogi információk
BlueView is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thorunn Rafnar et al.
Nature genetics, 43(11), 1104-1107 (2011-10-04)
Ovarian cancer causes more deaths than any other gynecologic malignancy in developed countries. Sixteen million sequence variants, identified through whole-genome sequencing of 457 Icelanders, were imputed to 41,675 Icelanders genotyped using SNP chips, as well as to their relatives. Sequence