Merck
L1013
Sigma-Aldrich
Lowry Reagent
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
IVD (In vitro diagnosztika)
for in vitro diagnostic use
Egyéb megjegyzések
Dry powder mixture containing Lowry reagent with sodium dodecyl sulfate.
Feloldás
Reconstitute to 40 mL with deionized water.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Slide 1 of 1
1 of 1
Protein measurement with the Folin phenol reagent.
O H LOWRY et al.
The Journal of biological chemistry, 193(1), 265-275 (1951-11-01)