Fontos dokumentumok
1285873
USP
Fluticasone propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid S-(fluoromethyl) ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluticasone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Alkalmazás
- Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Aerosol®
- Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Powder
- Fluticasone Propionate Cream
- Fluticasone Propionate Inhalation Aerosol®
- Fluticasone Propionate Inhalation Powder
- Fluticasone Propionate Lotion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Endocrine system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn how the Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column meets the system suitability criteria outlined in the USP monograph for the fluticasone propionate assay.