Fontos dokumentumok
D0426
DAB with Metal Enhancer
SIGMAFAST™, peroxidase substrate, tablet
Szinonimák:
3,3′-Diaminobenzidine Peroxidase Substrate, DAB Peroxidase Substrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SIGMAFAST™ DAB with Metal Enhancer, tablet
Forma
tablet
Minőségi szint
oldhatóság
water: 1 tablet/5 mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocols
Használja ezt a protokollt a teljes immunhisztokémiai (IHC) eljáráshoz a paraffinba ágyazott szöveti metszetek specifikus antigének festésén és vizualizálásán keresztül.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.