Fontos dokumentumok
91917
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Szinonimák:
(±)-2-Amino-4-(trifluoromethyl)pentanoic acid
Teszt
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(CC(N)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO2/c1-3(6(7,8)9)2-4(10)5(11)12/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFGVJLGVINCWDP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?