Merck
91228
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
BioUltra, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
TCA
About This Item
Lineáris képlet:
Cl3CCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.39
Beilstein:
970119
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
pH:
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 51 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (T)
Forma
crystals
flakes
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék
≤0.05%
törésmutató
n20/D 1.62 (lit.)
pH
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 1.60
λ: 280 nm Amax: 0.15
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trichloroacetic acid (TCA) is derived from Trichloroethylene (TCE) metabolism. It is used as an acid decalcifying agent. TCA is used as a fixative for nuclear staining and protein precipitation.
Alkalmazás
Trichloroacetic acid (TCA) has been used:
  • to determine its effect on avian embryos during an exposure window encompassing cardiac specification
  • as a cell fixative
  • to terminate the O-acetylserine (thiol)lyase (OASTL) enzymatic assay
  • for the precipitation of acidic ribosomal proteins (RPs)
Traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. Used as decalcifier and fixative in microscopy.
Egyéb megjegyzések
Concentration of protein by quantitative precipitation; Cytochemical demonstration of DNA with a thiazine dye
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Histophatologic Techniques (2006)
CHCHD4 confers metabolic vulnerabilities to tumour cells through its control of the mitochondrial respiratory chain
Thomas L, et al.
Cancer & Metabolism, 7(1), 2-2 (2019)
Efficacy of 5-FU or oxaliplatin monotherapy over combination therapy in colorectal cancer
Toloudi M, et al.
Journal of Cancer Therapy, 6(04), 345-345 (2015)
M.K. Dutt
Science and Culture, 51, 196-196 (1985)
Extraction and Activity of O-acetylserine (thiol) lyase (OASTL) from Microalga Chlorella sorokiniana
Salbitani G and Carfagna S
Bio-protocol (2016)