Fontos dokumentumok
03714
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 20,000
Szinonimák:
Blue Dextran 20, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
average mol wt 20,000
veszteség
≤10% loss on drying
kapacitás
0.01-0.08 mmol/g loading
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lorena Moreno-Vilet et al.
Food chemistry, 237, 833-840 (2017-08-03)
Agave fructans are increasingly important in food industry and nutrition sciences as a potential ingredient of functional food, thus practical analysis tools to characterize them are needed. In view of the importance of the molecular weight on the functional properties