Javasolt termékek
form
solution
Minőségi szint
koncentráció
30 mM
pH
~3.0
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2