Fontos dokumentumok
S5770
Citrate Concentrated Solution
BioReagent, suitable for coagulation assays, 4 % (w/v)
Szinonimák:
Sodium citrate solution
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
aseptically filled
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
koncentráció
4 % (w/v)
alkalmasság
suitable for coagulation assays
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1