C-39110
Mammary Epithelial Cell Growth Medium
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Szinonimák:
Recommended with C-21210
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-21210
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
javasolt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Cikkek
Serum-free Mammary Epithelial Cell Growth Media optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the mammary gland. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.