81349
Poly(2′-deoxyinosinic-2′-deoxycytidylic acid) sodium salt
free from low molecular weight nucleotides, lyophilized
Szinonimák:
Poly(dI-dC) sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
powder
minőség
lyophilized
molekulatömeg
Mr ~2.5 × 106 (broad molecular weight distribution)
Mr ~2500000
kiszerelés
ampule of ≥10 units A260
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- non-specific blocking agent in EMSA
- evaluation of DNA methyltransferases
- DNA-small molecule or drug interaction studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?