Fontos dokumentumok
POLYDIC-RO
Roche
Poly[d(I-C)]
lyophilized, pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units]), pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
Szinonimák:
Poly-deoxy-inosinic-deoxy-cytidylic acid
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Poly-deoxy-inosinic-deoxy-cytidylic acid
Minőségi szint
form
lyophilized
molekulatömeg
28814 bp
kiszerelés
pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units])
pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
gyártó/kereskedő neve
Roche
szín
white
mp
54 °C (NaCl, 0.1 M, pH 7.0)
oldhatóság
water: soluble
abszorbancia arány
A290/260 nm 0.24-0.32
A280/260 nm 0.61-0.67
A250/260 nm 1.18-1.30
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
It is also used as a primer template with Kornberg DNA polymerase for the determination of small amounts of dITP, dGTP, and dCTP. Poly(dI-dC) has been used in electrophoretic mobility shift assays (EMSA).
Tulajdonságok és előnyök
Lyophilizate, sodium salt, base ratio 1:1, alternating base sequence
Minőség
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Szekvencia
As the sodium ions are part of the product and saturate the phosphate groups, the lyophilisate is salt-free.
Egység definíció
Unit Conversion: 1 A260 unit corresponds to 50 μg ds DNA.
Elkészítési megjegyzés
Storage conditions (working solution): Solution is stable to at least 12 months if stored at 2 to 8 °C, contact with DNase or bacteria is to avoid.
WGK
WGK 1