Fontos dokumentumok
79390
Phosphatase, Alkaline from calf intestinal mucosa
suitable for enzyme immunoassay, solution (clear, colorless), ~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
Szinonimák:
Alkaline Phosphatase from calf intestinal mucosa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine (calf) intestinal mucosa
Forma
solution (clear, colorless)
specifikus aktivitás
~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
molekulatömeg
Mr ~140000
technika/technikák
enzyme immunoassay: suitable
szennyeződések
0.1 mM ZnCl2
1 mM MgCl2
3 M NaCl
30 mM triethanolamine
pH
~7.6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?