Fontos dokumentumok
344935
Sigma-Aldrich
Furin Substrate, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for furin, a mammalian homolog of the yeast Kex2 endoprotease (kcat/Km ~ 2 x 10⁴ s⁻¹M⁻¹).
Szinonimák:
Furin Substrate, Fluorogenic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H57N13O9
Molekulatömeg:
827.93
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 360 - 380 nm
λem 430-460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A fluorogenic substrate for furin (kcat/Km ~2 X 104 M-1 s-1), a mammalian homolog of the yeast Kex2 endoprotease. Also serves as a substrate for related protein, prohormone convertase 2 (PC2) (kcat/Km ~6 X 103 M-1 s-1). Excitation max: ~360-380 nm; emission max: ~430-460 nm).
A fluorogenic substrate for furin, a mammalian homolog of the yeast Kex2 endoprotease (kcat/Km ~ 2 x 104 s-1M-1).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic substrate for furin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
kcat/Km ~ 2 x 104 s-1M-1 for furin
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Pyr-Arg-Thr-Lys-Arg-AMC
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Lamango, N.S., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.330, 238.
Hatsuzawa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 16094.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1